Learn More
Piridina-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443404 25 g 25 g
11453404 100 g 100 g
11463404 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11443404 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10656.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridine-4-carboxaldehyde is an heterocyclic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as new 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, having anticonvulsant and anti-inflammatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La piridina-4-carboxaldehído es un compuesto básico heterocíclico utilizado para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos, como las nuevas 1,4-dihidropiridin-4-il-fenoxiacetohidracinas, con propiedades anticonvulsivas y antiinflamatorias.
Solubilidad
Soluble en agua (20 mg/ml a 20 °C), etanol y acetona.
Nota
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-85-5
Fórmula molecular C6H5NO
Peso molecular (g/mol) 107.112
Número MDL MFCD00006425
Clave InChI BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
Nombre IUPAC piridina-4-carbaldehído
SMILES C1=CN=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-4-carboxaldehyde
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.132
Punto de ebullición 198°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 25 g
Beilstein 105342
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.11
Porcentaje de pureza 97%