Learn More
Piridina-4-carbonitrilo, Mikromol™
Descripción
Piridina-4-carbonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-4-carbonitrile |
| CAS | 100-48-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Pyridine-4-carbonitrile |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H4 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, gamma-Cyanopyridine, Fampridine Impurity 2, Ethionamide Impurity B, Isoniazid Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H |
| SMILES | N#Cc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | piridina-4carbonitrilo |
| Mostrar más |