Learn More
Éster de pinacol de ácido piridina-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11304805 1 g 1 g
11314805 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17854.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 181219-01-2 | Molecular Formula: C11H16BNO2 | Molecular Weight: 205.06 g/mol
It is employed in the synthesis of new pyridazino[4,5-b]indol-4-ones and pyridazin-3(2H)-one analogs as DYRK1A inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de nuevosanálogos de piridazino[4,5-b]indol-4-ona y piridazina-3(2H)-ona comoinhibidores de la DYRK1A.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181219-01-2
Fórmula molecular C11H16BNO2
Peso molecular (g/mol) 205.06
Número MDL MFCD01319051
Clave InChI NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyridylboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-4-boronic pinacolate, pyridine-4-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pyridine-4-boronic pinacol ester
PubChem CID 2734648
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 150°C to 152°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7919059
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.07
Porcentaje de pureza 98%