Learn More
Hidrato del ácido piridin-4-borónico, aproximadamente 10– 15 % de agua, Thermo Scientific™
Código de producto. 11338186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338186 1 g 1 g
11348186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15179.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256355-27-7
Fórmula molecular C5H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 122.92
Número MDL MFCD01074545
Clave InChI QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
PubChem CID 2734379
Nombre IUPAC ácido piridin-4-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-4-boronic acid hydrate
Punto de fusión >300°C
Notas del porcentaje del ensayo de ≈ 10 a 15 % de agua
Cantidad 1 g
Beilstein 471944
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.92 (Anhydrous)