Learn More
Ácido piridina-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10503153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10503153 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10337853 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503153 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04212EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 1692-15-5
Fórmula molecular C5H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 122.92
Número MDL MFCD01074545
Clave InChI QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
PubChem CID 2734379
SMILES OB(O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridin-4-ylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC ácido piridin-4-ilborónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.92
Porcentaje de pureza 97%