Learn More
Hidrocloruro de cloruro de piridin-3-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10620895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10620895 250 mg 250 miligramos
10104542 1 g 1 g
10634385 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10620895 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04103CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 42899-76-3
Fórmula molecular C5H5Cl2NO2S
Peso molecular (g/mol) 214.06
Clave InChI VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
Nombre IUPAC cloruro de piridina-3-sulfonilo; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.07
Porcentaje de pureza 95%