Learn More
Clorhidrato de cloruro de piridina-3-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride |
| Punto de fusión | 144.0°C to 145.0°C |
| Análisis elemental | 26.37 to 29.74% (C) 2.21 to 2.50% (H) 6.15 to 6.94% (N) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. as diethylsulfonamide (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.07 |
| Porcentaje de pureza | 95% |