Learn More
Ácido piridin-3-sulfónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494434 500 g 500 g
11474434 25 g 25 g
11484434 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494434 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13101.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 636-73-7 | C5H4NO3S | 158.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-73-7
Fórmula molecular C5H4NO3S
Peso molecular (g/mol) 158.15
Número MDL MFCD00006381
Clave InChI DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-pyridinesulfonic acid, pyridine-3-sulphonic acid, 3-pyridylsulfonic acid, 3-pyridine sulfonic acid, 3-sulfopyridine, beta-sulfopyridine, 3-pyridinesulfonicacid, pubchem9608, pyridin-3-sulfonic acid, acmc-209nh7
PubChem CID 69468
SMILES [O-]S(=O)(=O)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3-sulfonic acid
Punto de fusión ∼350°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Número UN UN2585
Beilstein 120822
Sensibilidad Light sensitive
Nombre IUPAC Piridina-3-sulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.16
Porcentaje de pureza ≥98%