Learn More
Piridina-3-sulfonamida, TRC
Código de producto. 30406858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406858 50 mg
30389732 10 mg
30394760 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI70695350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2922-45-4
Fórmula molecular C5H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 158.18
Nombre IUPAC Piridina-3-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material pyridine-3-sulfonamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-10(8,9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H2,6,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.015