Learn More
Clorhidrato de piridina-3-carboxamidina 0,5 hidrato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10453373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10453373 10 g 10 g
10118164 5 g 5 g
10091044 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10453373 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07766EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 871825-82-0
Fórmula molecular C12H18Cl2N6O
Peso molecular (g/mol) 333.217
Clave InChI AOHLMHDFGXVZAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-3-carboximidamide hemihydrate hydrochloride
PubChem CID 90477204
Nombre IUPAC piridina-3-carboximidamida;hidrato;diclorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3-carboxamidine hydrochloride 0.5 hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 95%