Learn More
Piridina-3-carboxaldoxima, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11401707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401707 25 g 25 g
11411707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11401707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25679.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-92-6
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.13
Número MDL MFCD00006409,MFCD00006409
Clave InChI YBKOPFQCLSPTPV-VMPITWQZSA-N
Sinónimo nicotinaldoxime, 3-pyridinealdoxime, nicotinaldehyde oxime, pyridine-3-aldoxime, 3-pyridinecarboxaldehyde, oxime, nicotinaldehyde, oxime, 3-pyridine-aldoxime, pyridine, 3-formyl-, oxime, hydroxyimino-3-pyridylmethane, pyridinaldoxim
PubChem CID 5371219
Nombre IUPAC (NZ)-N-(piridin-3-ilmetilideno)hidroxilamina
SMILES O\N=C\C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3-carboxaldoxime
Punto de fusión 148°C to 151°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 98%