Learn More
Éster de pinacol de ácido piridina-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499247 1 g 1 g
15409257 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52513.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329214-79-1
Fórmula molecular C11H16BNO2
Peso molecular (g/mol) 205.06
Número MDL MFCD03084758
Clave InChI XEMDFESAXKSEGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-pyridylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-3-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 2734656
Nombre IUPAC 3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.07
Porcentaje de pureza 98%