Learn More
Ácido piridin-3,5-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434563 50 g 50 g
11424563 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11540.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 499-81-0 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-81-0
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00006393
Clave InChI MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-pyridinedicarboxylic acid, dinicotinic acid, 5-carboxynicotinic acid, 3,5-pyridinedicarboxylicacid, 3,5-pyridindicarbons, 3,5-dipyridinecarboxylic acid, pubchem8057, acmc-209kjb, 5-carboxy nicotinic acid, pyridine carboxylate, 6f
PubChem CID 10366
ChEBI CHEBI:46875
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-3,5
SMILES OC(=O)C1=CC(=CN=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Punto de fusión ∼325°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 131640
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%