Learn More
Piridina-3,5-dicarboxamida, TRC
Código de producto. 30422110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422110 10 mg
30413094 100 mg
30417933 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99372510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4663-99-4
Fórmula molecular C7H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 165.14
Nombre IUPAC Piridina-3,5-dicarboxamida
SMILES NC(=O)c1cncc(c1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3,5-dicarboxamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3O2/c8-6(11)4-1-5(7(9)12)3-10-2-4/h1-3H,(H2,8,11)(H2,9,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0538