Learn More
Anhídrido piridin-3,4-dicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489672 25 g 25 g
11469672 1 g 1 g
11479672 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489672 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10771.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4664-08-8 | C7H3NO3 | 149.11 g/mol
Pyridine-3,4-dicarboxylic anhydride is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido piridin-3,4-dicarboxílico es un importante intermedio orgánico. Se utiliza en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4664-08-8
Fórmula molecular C7H3NO3
Peso molecular (g/mol) 149.11
Número MDL MFCD00010680
Clave InChI KFKMGUPDWTWQFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furo 3,4-c pyridine-1,3-dione, 3,4-pyridinedicarboxylic anhydride, pyridine-3,4-dicarboxylic anhydride, 3,4-pyridinedicarboxylic acid anhydride, 1h,3h-furo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic anhydride, pyridine-3,4-dicarboxylicanhydride, 1,3-dihydrofuro 3,4-c pyridine-1,3-dione, furano 3,4-c pyridine-1,3-dione, 3,4-pyridinecarboxylic acid anhydride
PubChem CID 278398
Nombre IUPAC furo[3,4-c]piridin-1,3-diona
SMILES C1=CN=CC2=C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3,4-dicarboxylic anhydride
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.11
Porcentaje de pureza 97%