Learn More
Ácido piridina-3,4-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
11411988 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11411988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14580.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
CAS 490-11-9
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
Fórmula molecular C7H5NO4
Número MDL MFCD00006392
Cantidad 250 g
Beilstein 137242
Índice Merck 14,2283
Sinónimo 3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid
Clave InChI MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-3,4
Peso molecular (g/mol) 167.12
PubChem CID 10273
ChEBI CHEBI:46860
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%