Learn More
Ácido piridina-3,4-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491978 10 g 10 g
11401988 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14580.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 490-11-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-11-9
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00006392
Clave InChI MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid, unii-7389uzw5dy, 3,4-pyridindicarbons, cinchomeronsaure, pubchem2419, 3,4-dicarboxypyridine
PubChem CID 10273
ChEBI CHEBI:46860
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-3,4
SMILES OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 137242
Índice Merck 14,2283
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%