Learn More
Piridina-3,4-dicarboximida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424387 100 g 100 g
15404387 5 g 5 g
15414387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15424387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31758.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4664-01-1 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4664-01-1
Número MDL MFCD00013439
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3,4-dicarboximide
Punto de fusión 230°C to 232°C
Fórmula molecular C10H11O4
Cantidad 100 g
Sinónimo 3,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyphenylaceticacid, 3,5-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy-phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenyl acetic acid
Clave InChI FFPAFDDLAGTGPQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)O)OC
Nombre IUPAC ácido 2-(3,5-dimetoxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 195.20
PubChem CID 138316
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12