Learn More
Piridina-3,4-dicarboximida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404387 5 g 5 g
15414387 25 g 25 g
15424387 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15404387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31758.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4664-01-1 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4664-01-1
Número MDL MFCD00013439
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3,4-dicarboximide
Punto de fusión 230°C to 232°C
Fórmula molecular C7H4N2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione
Clave InChI SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12
Nombre IUPAC pirrolo[3,4-c]piridina-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 148.12
PubChem CID 72926
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12