Learn More
Piridina-2tiocarboxamida, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488157 5 g 5 g
15498157 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51710.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5346-38-3 | C6H6N2S | 138.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5346-38-3
Fórmula molecular C6H6N2S
Peso molecular (g/mol) 138.19
Número MDL MFCD00087576
Clave InChI HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine
PubChem CID 1549499
Nombre IUPAC piridina-2-carbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2-thiocarboxamide
Punto de fusión 120°C to 125°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.19
Porcentaje de pureza ≥97%