Learn More
Metioduro de piridina-2-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-2-methanol Methiodide |
| CAS | 3313-51-7 |
| Fórmula molecular | C7H10INO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Hydroxymethyl)-1-methylpyridinium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10NO.HI/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9;/h2-5,9H,6H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | OCC1=[N+](C)C=CC=C1.[I-] |
| Nombre IUPAC | Yoduro de 2-(hidroximetil)-1-metilpiridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 251.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.98 |