Learn More
Clorhidrato de piridina-2-carboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10614395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10614395 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10069251 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10242452 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10614395 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01042EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 51285-26-8
Fórmula molecular C6H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 157.601
Número MDL MFCD00052271
Clave InChI GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
Nombre IUPAC piridina-2-carboximidamida; clorhidrato
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 97%