Learn More
Piridina-2-carboxamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448157 1 g 1 g
15458157 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51705.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1772-01-6 | C6H7N3O | 137.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1772-01-6
Fórmula molecular C6H7N3O
Peso molecular (g/mol) 137.142
Número MDL MFCD00085159
Clave InChI NJNUYQDYGLUAAG-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo n'-hydroxypyridine-2-carboximidamide, pyridine-2-carboxamide oxime, 2-pyridylamide oxime, z-n'-hydroxypicolinimidamide, z-n'-hydroxypyridine-2-carboximidamide, pyridin-2-amidoxim, 2-pyridylamidoxime, z-n'-hydroxypicolinimidam ide, 2-pyridinecarboximidamide, n'-hydroxy, z-nitroso 1h-pyridin-2-ylidene methanamine
PubChem CID 5712435
Nombre IUPAC (Z)-nitroso(1H-piridina-2-ilideno)metanamina
SMILES C1=CC(=C(N)N=O)NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2-carboxamidoxime
Punto de fusión 115°C to 120°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 97%