Learn More
Piridina-2-carboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478386 25 g 25 g
11468386 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15410.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1452-77-3 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1452-77-3
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.13
Número MDL MFCD00023483
Clave InChI IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, picolinoylamide, 2-carbamoylpyridine, picolinic acid amide, 2-picolinamide, 2-aminocarbonyl-pyridine, alpha-picolinamide, pyridinecarboxamide, unii-i3550ccl59
PubChem CID 15070
ChEBI CHEBI:8200
Nombre IUPAC piridina-2-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2-carboxamide
Punto de fusión 104°C to 108°C
Punto de ebullición 143°C (20 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 109617
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 98%