Learn More
Metocloruro de piridina-2-carboxaldoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486736 5 g 5 g
11496736 25 g 25 g
11406746 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23890.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-15-0 | C7H9ClN2O | 172.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-15-0
Fórmula molecular C7H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 172.61
Número MDL MFCD00011981
Clave InChI HIGSLXSBYYMVKI-UHDJGPCESA-N
Sinónimo pralidoxime chloride, 1-methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-pam-cl, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridin-1-ium chloride, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridinium chloride, 2-formyl 1-methyl pyridinium oxime chloride
PubChem CID 57428996
SMILES Cl.CN1C=CC=C\C1=C/N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride
Punto de fusión ∼223°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 4163981
Índice Merck 14,7703
Nombre IUPAC [(Z)-(1-metilpiridina-2-ilideno)metil]-oxoazanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.62
Porcentaje de pureza 97%