Learn More
Piridina-2-carboxaldoxima, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11422718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422718 500 g 500 g
11402718 25 g 25 g
11412718 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16714.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-69-8
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.13
Número MDL MFCD00006354 MFCD00006354
Clave InChI MTFJSAGADRTKCI-VMPITWQZSA-N
Sinónimo pyridine-2-aldoxime, picolinaldehyde oxime, 2-pyridinecarbaldehyde oxime, z-pyridine-2-carbaldehyde oxime, 2-nitrosomethylidene-1h-pyridine, 2-pyridinealdoxime, e-picolinaldehyde oxime, 2-hydroxyiminomethyl-pyridine, 2-pyridine aldoxime, 2-pyridinecarboxaldehyde, oxime, e
PubChem CID 6740772
Nombre IUPAC 2-(nitrosometilideno)-1H-piridina
SMILES O\N=C\C1=NC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2-carboxaldoxime
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 500 g
Beilstein 109061
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 99%