Learn More
Piridina-2-carboxaldehído Metióde, TRC
Código de producto. 30410144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410144 100 mg 100 miligramos
30414373 250 mg 250 miligramos
30419483 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP991803100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3784-97-2
Fórmula molecular C7H8INO
Peso molecular (g/mol) 249.05
Sinónimo 2-Formyl-1-methylpyridinium Iodide, PCAM
Nombre IUPAC 1-metilpiridina-1-ium-2-carbaldehído; Yoduro
SMILES O=CC1=[N+](C)C=CC=C1.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2-carboxaldehyde Methiodide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8NO.HI/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9;/h2-6H,1H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.9651