Learn More
Piridina-2-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414000 25 g 25 g
11480213 100 g 100 g
11490213 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11391.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1121-60-4 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridine-2-carboxaldehyde, 99% is used as an Intermediate of Bisacodyl. It is also used as an intermediate in pharamceutical research, Intermediate in organicc synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El piridina-2-carboxaldehído, 99 %, se utiliza como intermedio del Bisacodilo y como intermedio en investigación farmacéutica y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C.Almacenar en gas inerte. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-60-4
Fórmula molecular C6H5NO
Peso molecular (g/mol) 107.112
Número MDL MFCD00006290
Clave InChI CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
PubChem CID 14273
ChEBI CHEBI:73012
Nombre IUPAC piridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=NC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2-carboxaldehyde
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.124
pH 6.5
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.536
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 105341
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine-2-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyridinecarboxaldehyde