Learn More
Clorhidrato de cloruro de piridina-2-carbonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-2-carbonyl Chloride Hydrochloride |
| CAS | 39901-94-5 |
| Fórmula molecular | C6H5Cl2NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride, 2-Picolinoyl Chloride Hydrochloride, 2-Pyridinoyl Chloride Hydrochloride, Picolinic Acid Chloride Hydrochloride, Picolinoyl Chloride Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5;/h1-4H;1H |
| SMILES | Cl.ClC(=O)c1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de piridina-2-carbonilo;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.9748 |