Learn More
Éster dimetílico del ácido piridin-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449837 250 mg 250 miligramos
15439837 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53067.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136805-54-4
Fórmula molecular C7H10BNO2
Peso molecular (g/mol) 150.972
Número MDL MFCD03412109
Clave InChI ITSIDKYMJQVPQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl pyridin-2-ylboronate, pyridine-2-boronic acid dimethyl ester, dimethyl pyridineboronate, pyridine-2-boronic acid, dimethyl ester, dimethoxy pyridin-2-yl borane, 2-pyridylboronic acid, dimethyl ester, 2-pyridineboronic acid dimethyl ester, akos brn-0425, 2-dimethoxyboryl pyridine, acmc-209ca1
PubChem CID 2763164
Nombre IUPAC dimetoxi(piridin-2-il)borano
SMILES B(C1=CC=CC=N1)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2-boronic acid dimethyl ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.97
Porcentaje de pureza 95%