Learn More
Ácido piridina-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400068 250 mg 250 miligramos
15490058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53314.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 197958-29-5 | C5H6BNO2 | 122.92 g/mol
Pyridine-2-boronic acid is used as a key starting material for the formation of pyridyl boronic ester such as pyridine-2-boronic acid dimethyl ester. Furthermore, the dimethyl ester reacts with bromquinoline to prepare the 2-pyridyl derivative of quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido piridina-2-borónico se utiliza como un material de partida clave para la formación de éster borónico de piridil, como el éster de dimetil de ácido piridina-2-borónico. Además, el éster de dimetilo reacciona con la bromoquinolina para preparar el derivado 2-piridil de la quinolina.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197958-29-5
Fórmula molecular C5H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 122.92
Número MDL MFCD00151844
Clave InChI UMLDUMMLRZFROX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridineboronic acid, pyridine-2-boronic acid, 2-pyridinylboronic acid, 2-pyridylboronic acid, pyridin-2-boronic acid, pyridylboronic acid, boronic acid, 2-pyridinyl, 2-pyridineboronicacid, 2-pyridinyl-boronic acid, pyridinylboronic acid
PubChem CID 2762745
Nombre IUPAC ácido piridin-2-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2-boronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.92
Porcentaje de pureza 95%