Learn More
Piridina-2-aldoxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-2-aldoxime |
| CAS | 873-69-8 |
| Fórmula molecular | C6H6N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarboxaldehyde','oxime, Picolinaldehyde','oxime (6CI,8CI), 2-Aldoximepyridine, 2-Formylpyridine ketoxime, 2-Formylpyridine oxime, 2-Hydroxyiminomethyl pyridine, 2-Pyridinaldoxime, 2-Pyridinealdoxime, 2-Pyridylaldoxime, NSC 66484, Picolinaldoxime, Pyridine 2-aldoxime, Pyridine-2-carbaldoxime, Pyridine-2-carboxaldoxime, Pyridine-2-carboxaldehyde oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H |
| SMILES | ON=Cc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | N-(piridin-2-ilmetilideno)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 122.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.048 |