Learn More
Dicloruro de piridina-2,6-dicarbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476010 1 g 1 g
11486010 5 g 5 g
11496010 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26570.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.006 g/mol
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride is used as the reagent during the synthesis of pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles. It is used as starting reagent during the synthesis of pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff?s bases. It was used in the synthesis of N,N?-bis(1-pyrenylmethyl)pyridine-2,6-dicarboxamide3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicloruro de 2,6-piridinadicarbonilo se utiliza como reactivo durante la síntesis de macrociclos ópticamente activos de poliamida-poliester a base de piridina. Se utiliza como reactivo inicial durante la síntesis de bases Schiff′ de 2,6-bis-carboxamida con puente de piridina. Se utilizó en la síntesis de N,N′-bis(1-pirenilmetil)piridina-2,6-dicarboxamida3.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3739-94-4
Fórmula molecular C7H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 204.006
Número MDL MFCD00006289
Clave InChI GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
PubChem CID 77335
Nombre IUPAC cloruro de piridina-2,6-dicarbonilo
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride
Punto de fusión 57°C to 61°C
Punto de ebullición 284°C
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 131556
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.01
Porcentaje de pureza 98%