Learn More
Piridina-2,6-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-2,6-D2 |
| CAS | 17265-96-2 |
| Fórmula molecular | C5H3D2N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pyridine-2,6-d2 (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 2,6-Dideuteropyridine, Pyridine-2,6-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i4D,5D |
| SMILES | [2H]C1=CC=CC([2H])=N1 |
| Nombre IUPAC | piridina-2,6-d2 |
| Peso molecular (g/mol) | 81.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.05 |