Learn More
Ácido piridina-2,5-dicarboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30052308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052308 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052308 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0553.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido piridina-2,5-dicarboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocinchomeronic Acid
CAS 100-26-5
Nombres de analitos o componentes Isocinchomeronic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177, Nicotinic Acid Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,5
Peso molecular (g/mol) 167.12
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167,0219 g/mol