Learn More
Ácido piridina-2,4-dicarboxílico, 98 %, puede contener hasta un 10 % de agua, Thermo Scientific™
Código de producto. 11477027
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11477027 5 g 5 g
11487027 25 g 25 g
11497027 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11477027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14409.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es un inhibidor celular e in vitro, así como un inhibidor conocido de las demetilasas de lisinas histonas. El ácido piridina-2,4-dicarboxílico se ha utilizado en un estudio para determinar que los complejos de rutenio(II) ejercen efectos antimestáticos sobre varias líneas de células tumorales in vitro, logrados principalmente por el efecto sobre la adhesión celular, la migración y la angiogénesis. Bloquea la actividad de oxigenasas de 2-OG, que incluye ciertas demetilasas de lisinas y una serie de hidroxilasas (por ejemplo, prolilo, colágeno, lisilo). El 2,3 2,4-PDCA inhibe varias demetilasas de lisinas que contienen el dominio jumonji cuando se usan en concentraciones micromolares bajas. A través de sus efectos sobre las hidroxilasas, incluida la hidroxilasa 1 (IC50 = 1,5 µM) prolílica, modula la hipoxia que induce la rotación del factor, la síntesis de colágeno y la formación de la pared celular de la planta. Puede inhibir las enzimas dependientes de cinc, como la metalo-β-lactamasa.8 El 2,4-PDCA también afecta y sufre translocación por transportadores de aniones orgánicos.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 4,5 g/L.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-80-9
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00149413,MFCD00006296
Clave InChI MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-pyridinedicarboxylic acid, lutidinic acid, 2,4-lutidinic acid, 2,4-pyridinedicarboxylicacid, hydrate 1:1, 4nrq, pd2, 4-carboxypicolinic acid, pubchem16314, pyridine carboxylate, 6a, acmc-1bnb9
PubChem CID 10365
ChEBI CHEBI:44737
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,4
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
pH 2.5 to 3.5
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta ≈10 % de agua
Cantidad 5 g
Beilstein 131631
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 4.5g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%