Learn More
Anhídrido piridina-2,3-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416157 5 g 5 g
11426157 25 g 25 g
11436157 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25118.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 699-98-9 | C7H3NO3 | 149.105 g/mol
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido piridina-2,3-dicarboxílico es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Solubilidad óptima en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y agentes oxidantes bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699-98-9
Fórmula molecular C7H3NO3
Peso molecular (g/mol) 149.105
Número MDL MFCD00005915
Clave InChI MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-pyridinedicarboxylic anhydride, furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, quinolinic anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylicanhydride, pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, furano 3,4-b pyridine-5,7-dione, pyridine-2,3-dicarboxylic acid anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylic anhydride quinolinic anhydride
PubChem CID 69688
Nombre IUPAC furo[3,4-b]piridina-5,7-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=O)OC2=O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Punto de fusión 134°C to 138°C
Cantidad 5 g
Beilstein 125111
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Optimal solubility in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.11
Porcentaje de pureza 98%