Learn More
Ácido piridin-2,3-dicarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450253 100 g 100 g
11440253 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11414.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-00-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Quinolinic acid is an endogenous NMDA agonist. Quinolinic acid is a metabolite of tryptophan that acts as a putative NMDA receptor agonist. Quinolinic acid is an excitotoxic metabolite and an agonist of N-methyl-D-aspartate receptors. properties of KYNA raise the possibility of a functional link between KYNA and QUIN in the brain which may be of relevance for an understanding of human neurodegenerative disorders. Quinolinic acid is a potent endogenous excitant at amino acid receptors in CNS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido quinolínico es un agonista endógeno del NMDA. El ácido quinolínico es un metabolito del triptófano que actúa como un agonista putativo del receptor del NMDA. El ácido quinolínico es un metabolito «excitotóxico» y un agonista de los receptores del N-metil-D-aspartato. Las propiedades del KYNA aumentan la posibilidad de un vínculo funcional entre el KYNA y el QUIN en el cerebro, lo que puede ser de relevancia para la comprensión de los trastornos neurodegenerativos humanos. El ácido quinolínico es un potente excitante endógeno en los receptores de aminoácidos del SNC.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), álcalis, base acuosa diluida, DMSO y alcohol (ligeramente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-00-9
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00006295
Clave InChI GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinolinic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, quinolinate, pyridine-2,3-dicarboxylate, unii-f6f0hk1urn, 2,3-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-2,3-carboxylate, f6f0hk1urn, pyridin-2,3-dicarbonsaeure, 2,3-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 1066
ChEBI CHEBI:16675
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,3
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Punto de fusión ∼188°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 137110
Índice Merck 14,8073
Información de solubilidad Soluble in water (partly),alkalies,dilute aqueous base,DMSO,and alcohol (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 99%