Learn More
Piridina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-15N |
| CAS | 34322-45-7 |
| Fórmula molecular | C5H515N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pyridine-15N (7CI','8CI','9CI','ACI), [15N]Pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i6+1 |
| SMILES | C1=C[15N]=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 80.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.0392 |