Learn More
Dimetilcarbamato de piridin-3-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate |
| CAS | 51581-32-9 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid','N,N-dimethyl-','3-pyridinyl ester, Carbamic acid','dimethyl-','3-pyridinyl ester (9CI), Carbamic acid','dimethyl-','3-pyridyl ester (6CI,7CI), 3-(Dimethylcarbamoyloxy)pyridine, NSC 168373, Norpyridostigmine, Ro 1-5142 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Oc1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilcarbamato de piridin-3-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 166.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0742 |