Learn More
Piridin-2-amina (2-piridilamina), Mikromol™
Código de producto. 18063440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18063440 100 mg 100 miligramos
18063250 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18063440 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Piridin-2-amina (2-piridilamina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyridine
CAS 504-29-0
Nombres de analitos o componentes 2-Aminopyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H6 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Imp. C (EP), Tenoxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. A (EP), 2-Pyridylamine, 2-Aminopyridine, Mepyramine Maleate Impurity C, Piroxicam Impurity A, Tenoxicam Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
SMILES Nc1ccccn1
Nombre IUPAC piridin-2amina
Peso molecular (g/mol) 94.11
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0531 g/mol