Learn More
Piridin-2-amina (2-piridilamina), Mikromol™
Descripción
Piridin-2-amina (2-piridilamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminopyridine |
| CAS | 504-29-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Aminopyridine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Imp. C (EP), Tenoxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. A (EP), 2-Pyridylamine, 2-Aminopyridine, Mepyramine Maleate Impurity C, Piroxicam Impurity A, Tenoxicam Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7) |
| SMILES | Nc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | piridin-2amina |
| Mostrar más |