Learn More
Piridazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10356730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356730 5 g Frasco de vidrio 5 g
10503111 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10356730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131760050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 289-80-5 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289-80-5
Fórmula molecular C4H4N2
Peso molecular (g/mol) 80.09
Número MDL MFCD00006463
Clave InChI PBMFSQRYOILNGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthodiazine, 1,2-diazine, o-diazine, 1,2-diazabenzene, pyridazin, 1,2-diazin, oizine, pyridazine, pubchem17789, acmc-209h5x
PubChem CID 9259
ChEBI CHEBI:30954
Nombre IUPAC piridazina
SMILES C1=CC=NN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridazine
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión -8°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1030g/mL
Punto de ebullición 208°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5225 to 1.5245
Cantidad 5 g
Beilstein 23,89
Índice Merck 15,808
Gravedad específica 1.103
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.,miscible with benzene and dmf,freely soluble in methanol,ethanol and ether,practically insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.09
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido