Learn More
Ácido piridazina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392259 1 g 1 g
11302269 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27246.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 50681-25-9 | C5H4N2O2 | 124.099 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50681-25-9
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.099
Número MDL MFCD00011576
Clave InChI JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridazinecarboxylic acid, 4-carboxypyridazine, 4-pyridazinecarboxylicacid, pubchem9501, acmc-1alr8, pyridazin-4-carboxylic acid, 4-pyridazine-carboxylic acid, ksc269i2f, pyridazin-4-yl formate, 1,2-diazine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2761046
Nombre IUPAC ácido piridazina -4carboxílico
SMILES C1=CN=NC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridazine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽244°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 97%