Learn More
Ácido piridazina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447277 1 g 1 g
15457277 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34341.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2164-61-6 | C5H4N2O2 | 124.099 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2164-61-6
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.099
Número MDL MFCD01646333
Clave InChI RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridazinecarboxylic acid, 3-carboxypyridazine, 3-pyridazine carboxylic acid, pubchem22109, pyridazine carboxylic acid, ksc202q0p, pyridazine-3-carboxylic acid, 3-carboxypyridazine; 3-pyridazinecarboxylic acid;
PubChem CID 269369
Nombre IUPAC ácido piridazina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=NN=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridazine-3-carboxylic acid
Punto de fusión ∽195°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 97%