Learn More
piridazin-4-ilmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | pyridazin-4-ylmethanol |
| CAS | 50901-43-4 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxymethylpyridazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O/c8-4-5-1-2-6-7-3-5/h1-3,8H,4H2 |
| SMILES | OCc1ccnnc1 |
| Nombre IUPAC | piridazin-4-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 110.114 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.048 |