Learn More
Piridazin-3(2H)-ona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pyridazin-3(2H)-one |
| CAS | 504-30-3 |
| Fórmula molecular | C4H4N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyridazin-6-one, 2,3-Dihydropyridazin-3-one, 2H-Pyridazin-3-one, 3-Hydroxypyridazine, 3-Oxo-2,3-dihydropyridazine, 3-Pyridazinol, 3-Pyridazinone, 6-Pyridazinone, NSC 21411 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-2-1-3-5-6-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMILES | Oc1cccnn1 |
| Nombre IUPAC | piridazin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 96.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0324 |