Learn More
Piridaben, TRC
Código de producto. 30137444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137444 10 g 10 g
18043720 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99126010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96489-71-3
Fórmula molecular C19 H25 Cl N2 O S
Peso molecular (g/mol) 364.93
Sinónimo 4-Chloro-2-(1,1-dimethylethyl)-5-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]thio]-3(2H)-pyridazinone, 2-tert-Butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one, BAS 300, Damanlin, GWN 1715, NC 129, NCI 129, Nexter, Pyramite, Pyridaben, Sanmite, 3(2H)-Pyridazinone, 4-chloro-2-(1,1-dimethylethyl)-5-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]thio]-
Nombre IUPAC 2-tert-butilo-5-[(4-tert-butilfenil)metilsulfanilo]-4-cloropiridazina-3-ona
SMILES CC(C)(C)N1N=CC(=C(Cl)C1=O)SCc2ccc(cc2)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridaben
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25ClN2OS/c1-18(2,3)14-9-7-13(8-10-14)12-24-15-11-21-22(19(4,5)6)17(23)16(15)20/h7-11H,12H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1376