Learn More
Piribenzoxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyribenzoxim |
| CAS | 168088-61-7 |
| Fórmula molecular | C32 H27 N5 O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Kiljabi gold, LGC 40863, Pyanchor, Pyribenzoxim |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H27N5O8/c1-39-24-18-25(40-2)34-31(33-24)43-22-16-11-17-23(44-32-35-26(41-3)19-27(36-32)42-4)28(22)30(38)45-37-29(20-12-7-5-8-13-20)21-14-9-6-10-15-21/h5-19H,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C(=O)ON=C(c4ccccc4)c5ccccc5)n1 |
| Nombre IUPAC | (benzhidrilidenoamino) 2,6-bis[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)oxi]benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 609.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 609.186 |