Learn More
Piribenzoxima 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320238 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320238 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16624000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyribenzoxim
CAS 168088-61-7
Nombres de analitos o componentes Pyribenzoxim
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H27 N5 O8
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C32H27N5O8/c1-39-24-18-25(40-2)34-31(33-24)43-22-16-11-17-23(44-32-35-26(41-3)19-27(36-32)42-4)28(22)30(38)45-37-29(20-12-7-5-8-13-20)21-14-9-6-10-15-21/h5-19H,1-4H3
SMILES COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C(=O)ON=C(c4ccccc4)c5ccccc5)n1
Nombre IUPAC (benzhidrilidenoamino) 2,6-bis[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)oxi]benzoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 609.59
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 609.186 g/mol